3-Amino-4-chloro-N,N-dimethylbenzamide 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Amino-4-chlorobenzamide
B25294.06 B25294.14 B25294.22
B25294.06EA 291 DKK
B25294.06 B25294.14 B25294.22
3-Amino-4-chloro-N,N-dimethylbenzamide 97%
3-Amino-4-chloro-N,N-dimethylbenzamide
Purity: 97% CAS No.: 19694-10-1 Molecular Formula: C7H7ClN2O Formula Weight: 170.60 Melting Point: 164-166° MDL No.: MFCD00035785
Formel: C₇H₇ClN₂O
Molekylvægt: 170.60 g/mol
Smeltepunkt: 164…166 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00035785
CAS-nummer: 19694-10-1
EINECS: 243-231-4