2-Phenylmalonamide ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B24972.03
B24972.06
B24972.14
B24972.03EA
205
DKK
B24972.03
B24972.06
B24972.14
2-Phenylmalonamide ≥97%
2-Phenylmalonamide
Purity: 97%
CAS No.: 10255-95-5
Molecular Formula: C9H10N2O2
Formula Weight: 178.19
Melting Point: ca 233° dec.
Beilstein Reference: 2446518
Formel:
C₉H₁₀N₂O₂ Molekylvægt: 178.19 g/mol Smeltepunkt: ∼ 233 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051776 CAS-nummer: 10255-95-5 |