N-Methyl-1,3-propanediamine 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
155570010 155572500 155570025
ACRO155570010EA 1560 DKK
ACRO155570010 ACRO155572500 ACRO155570025
N-Methyl-1,3-propanediamine 99%
N-Methyl-1,3-propanediamine
Formel: C₄H₁₂N₂
Kogepunkt: 139…141 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –72 °C
Massefylde: 0,84 g/cm³
Flammepunkt: 35 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008209
CAS-nummer: 6291-84-5
EINECS: 228-544-6
UN nummer: 2922
ADR: 8,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4458 to 1.4478 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Titration with HCl ≥98.5 %