2',7'-Dichlorofluorescein
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
A16212.06 A16212.14
A16212.06EA 755 DKK
A16212.06 A16212.14
2',7'-Dichlorofluorescein
2',7'-Dichlorofluorescein
CAS No.: 76-54-0 Molecular Formula: C20H10Cl2O5 Formula Weight: 401.20 Melting Point: 300° dec. MDL No.: MFCD00005047
Formel: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
Molekylvægt: 401.20 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005047
CAS-nummer: 76-54-0
EINECS: 200-968-6