2-Phenylethanethiol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Phenethyl mercaptan
378490100 378490500
ACRO378490100EA 602 DKK
ACRO378490100 ACRO378490500
2-Phenylethanethiol 99%
2-Phenylethanethiol
Formel: C₈H₁₀S
Kogepunkt: 97…100 °C (12 mmHg)
Massefylde: 1,03 g/cm³
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004891
CAS-nummer: 4410-99-5
EINECS: 224-563-9
UN nummer: 3334
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %