Di-tert-butyl malonate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
406620100 406620500
ACRO406620100EA 448 DKK
ACRO406620100 ACRO406620500
Di-tert-butyl malonate 98%
Di-tert-butyl malonate
Formel: C₁₁H₂₀O₄
Kogepunkt: 110…111 °C (22 mmHg)
Smeltepunkt: –7 °C
Massefylde: 0,966 g/cm³
Flammepunkt: 88 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008810
CAS-nummer: 541-16-2
EINECS: 208-769-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4175 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %