2-Hydroxycyclohexanone dimer ≥90%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H27199.14 H27199.06
H27199.14EA 2250 DKK
H27199.14 H27199.06
2-Hydroxycyclohexanone dimer ≥90%
2-Hydroxycyclohexanone dimer
Purity: 90+% CAS No.: 30282-14-5 Molecular Formula: C12H20O4 Formula Weight: 228.28 Flash Point: 79°(174°F) Melting Point: 100-107° Boiling Point: 83-86°/13mm UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00151157
Formel: C₆H₁₀O₂
Kogepunkt: 83…86 °C (13 mmHg)
Smeltepunkt: 100…107 °C
Flammepunkt: 79 °C (174 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151157
CAS-nummer: 30282-14-5
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,III