(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H56476.06 H56476.14
H56476.06EA 690 DKK
H56476.06 H56476.14
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥98%
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O₂
Kogepunkt: 80 °C (15 mmHg)
Massefylde: 1,103
Flammepunkt: 79 °C (174 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064327
CAS-nummer: 86087-23-2