7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L10150.03
L10150.06
L10150.MD
L10150.03EA
1770
DKK
L10150.03
L10150.06
L10150.MD
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥97%
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Purity: 97%
CAS No.: 450-62-4
Molecular Formula: C10H10F3N
Formula Weight: 201.19
Melting Point: 30-34°
Boiling Point: 135-140°/22mm
MDL No.: MFCD00079784
Formel:
C₁₀H₁₀F₃N Kogepunkt: 135…140 °C (22 mmHg) Smeltepunkt: 30…34 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00079784 CAS-nummer: 450-62-4 |