2-Ethylcyclohexanone ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B20748.06 B20748.14
B20748.06EA 987 DKK
B20748.06 B20748.14
2-Ethylcyclohexanone ≥99%
2-Ethylcyclohexanone
Purity: 99% CAS No.: 4423-94-3 Molecular Formula: C8H14O Formula Weight: 126.20 MDL No.: MFCD00066306
Formel: C₈H₁₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066306
CAS-nummer: 4423-94-3