2-Ethyl-6-methylphenol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B25213.03
B25213.06
B25213.14
B25213.03EA
431
DKK
B25213.03
B25213.06
B25213.14
2-Ethyl-6-methylphenol ≥97%
2-Ethyl-6-methylphenol
Purity: 97%
CAS No.: 1687-64-5
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Refractive Index: 1.5310
Formel:
C₉H₁₂O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00962292 CAS-nummer: 1687-64-5 |