3-(4-Hydroxyphenyl)propiononitrile ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile
L07934.03 L07934.06
L07934.03EA 545 DKK
L07934.03 L07934.06
3-(4-Hydroxyphenyl)propiononitrile ≥98%
3-(4-Hydroxyphenyl)propiononitrile
Purity: 98% CAS No.: 17362-17-3 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Melting Point: 54-58° Boiling Point: 166°/8mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016492
Formel: C₉H₉NO
Molekylvægt: 147.18 g/mol
Kogepunkt: 166 °C (8 mmHg)
Smeltepunkt: 54…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016492
CAS-nummer: 17362-17-3
EINECS: 241-393-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III