2-(2-Bromoacetyl)thiophene ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Bromo-1-(thiophen-2-yl)ethanone, 2-(Bromoacetyl)thiophene
H51060.03
H51060.06
H51060.03EA
3350
DKK
H51060.03
H51060.06
2-(2-Bromoacetyl)thiophene ≥97%
2-(2-Bromoacetyl)thiophene
Purity: 97%
CAS No.: 10531-41-6
Molecular Formula: C6H5BrOS
Formula Weight: 205.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Pungent
Boiling Point: 127-130°/7mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD02677721
Formel:
C₆H₅BrOS Kogepunkt: 127…130 °C (7 mmHg) Smeltepunkt: 29…33 °C Massefylde: 1,62 |
MDL Number:
MFCD02677721 CAS-nummer: 10531-41-6 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |