3,5-Difluoro-4-methoxyaniline ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H26778.03
H26778.06
H26778.03EA
2200
DKK
H26778.03
H26778.06
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline ≥97%
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
Purity: 97%
CAS No.: 363-47-3
Molecular Formula: C7H7F2NO
Formula Weight: 159.14
Odour: Characteristic
Melting Point: 77-80°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04115910
Formel:
C₇H₇F₂NO Smeltepunkt: 77…80 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04115910 CAS-nummer: 363-47-3 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |