4-Aminobenzamidoxim
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11053-500 11053-5 11053-1
CAYM11053-500EA 694 DKK
CAYM11053-500 CAYM11053-5 CAYM11053-1
4-Aminobenzamidoxim
4-Aminobenzamidoxim
Formel: C₇H₉N₃O
MDL Number: MFCD08061151
CAS-nummer: 277319-62-7