2-Aminobenzamidoxim
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11062-500 11062-1 11062-5
CAYM11062-500EA 757 DKK
CAYM11062-500 CAYM11062-1 CAYM11062-5
2-Aminobenzamidoxim
2-Aminobenzamidoxim
Formel: C₇H₉N₃O
MDL Number: MFCD00492723
CAS-nummer: 16348-49-5