4-Methoxythiobenzamid
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Methoxybenzothioamide
10552-500 10552-1 10552-5
CAYM10552-500EA 442 DKK
CAYM10552-500 CAYM10552-1 CAYM10552-5
4-Methoxythiobenzamid
4-Methoxythiobenzamid
Formel: C₈H₉NOS
Molekylvægt: 167.23 g/mol
Kogepunkt: 282
Smeltepunkt: 155
MDL Number: MFCD00040993
CAS-nummer: 2362-64-3