(±)-3-Caren 90% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
367960250 367960010
ACRO367960250EA 279 DKK
ACRO367960250 ACRO367960010
(±)-3-Caren 90% stabilised
(±)-3-Caren
Formel: C₁₀H₁₆
Kogepunkt: 167…170 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,864 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001315
CAS-nummer: 13466-78-9
EINECS: 236-719-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,01885
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.862 to 0.865 g/ml
GC ≥88 %
Stabilizer 0.01 % alpha-Tocopherol