3-Isobutyl-1-methylxanthin
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: IBMX
13347-100 13347-250 13347-500
CAYM13347-100EA 788 DKK
CAYM13347-100 CAYM13347-250 CAYM13347-500
3-Isobutyl-1-methylxanthin
3-Isobutyl-1-methylxanthin
Formel: C₁₀H₁₄N₄O₂
Smeltepunkt: 200…201 °C
MDL Number: MFCD00005584
CAS-nummer: 28822-58-4
EINECS: 249-259-3