2-Brom-5-iodotoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B3099-25G B3099-5G
TCIAB3099-25GEA 1770 DKK
TCIAB3099-25G TCIAB3099-5G
2-Brom-5-iodotoluen ≥98.0% (by GC)
2-Brom-5-iodotoluen
Formel: C₇H₆BrI
MDL Number: MFCD00070749
CAS-nummer: 202865-85-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b05691f361fe11df27a9e67fdfcc2f67a2a6946&vid=6b05691f361fe11df27a9e67fdfcc2f67a2a6946&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %