Deuterium oxid (99.90% D) til NMR spektroskopi
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
84541.0500EA 16040 DKK
84541.0500 84541.0011 84541.0025 84541.0100
Deuterium oxid (99.90% D) til NMR spektroskopi
Deuterium oxid
Formel: D₂O
Kogepunkt: 101,3 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044636
CAS-nummer: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.90 %
1H-NMR Conforms to reference