Raschig rings
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
41400010 41400005 41400006 41400008 41400003 41400004
HECH41400010EA 415 DKK
HECH41400010 459-0157 459-0158 459-0159 HECH41400003 HECH41400004
Raschig rings
Destillationskolonnepakning
Soda lime glass.
  • For packing columns
  • Good chemical resistance
  • Good thermal resistance