Tubing clamps
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
41586010 41586012 41586014 41586017 41586019 41586022 41586025 41586030 41586021
HECH41586010EA 347 DKK
HECH41586010 HECH41586012 HECH41586014 HECH41586017 HECH41586019 HECH41586022 HECH41586025 HECH41586030 HECH41586021
Tubing clamps
Klemmer Rørklemmer
Made of stainless steel, with thumb screw.