Gastro-norm container
Leverandør: HUPFER METALLWERKE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0132602HF 0130782H 0131652H 0130652H 0131642H
HUPF0132602HFEA 0 DKK
HUPF0132602HF HUPF0130782H HUPF0131652H HUPF0130652H HUPF0131642H
Gastro-norm container
Udstyr til fødevarehåndtering
Stainless steel 18/10.
  • Fast, easy cleaning
  • Good chemical resistance
  • Very good thermal resistance
Multipurpose containers for a wide range of uses.