Luminol (3-Aminophthalhydrazide)
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
28085.02 28085.03
SERA28085.02EA 328.42 DKK
SERA28085.02 SERA28085.03
Luminol (3-Aminophthalhydrazide)
Luminol (3-Aminophthalhydrazide)
Formel: C₈H₇N₃O₂
MDL Number: MFCD00006890
CAS-nummer: 521-31-3
EINECS: 208-309-4