Luminol (3-Aminophthalhydrazide)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4203.1 4203.2
ROTH4203.1EA 0 DKK
ROTH4203.1 ROTH4203.2
Luminol (3-Aminophthalhydrazide)
Luminol (3-Aminophthalhydrazide)
Formel: C₈H₇N₃O₂
MDL Number: MFCD00006890
CAS-nummer: 521-31-3
EINECS: 208-309-4