1-Chlorophthalazin-4-one ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H27515.06
H27515.03
H27515.06EA
3690
DKK
H27515.06
H27515.03
1-Chlorophthalazin-4-one ≥98%
1-Chlorophthalazin-4-one
Purity: 98%
CAS No.: 2257-69-4
Molecular Formula: C8H5ClN2O
Formula Weight: 180.59
Melting Point: 270-274°
MDL No.: MFCD00102192
Formel:
C₈H₅ClN₂O Smeltepunkt: 270…274 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00102192 CAS-nummer: 2257-69-4 |