Diphenylboric acid 2-aminoethyl ester (2-APB)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9920.1 9920.2
ROTH9920.1EA 0 DKK
ROTH9920.1 ROTH9920.2
Diphenylboric acid 2-aminoethyl ester (2-APB)
Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB)
Formel: C₁₄H₁₆BNO
MDL Number: MFCD00014823
CAS-nummer: 524-95-8
EINECS: 208-366-5