L(-)-Carnitine
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
16191.01 16191.02
SERA16191.01EA 0 DKK
SERA16191.01 SERA16191.02
L(-)-Carnitine
L(-)-Carnitine
Formel: C₇H₁₅NO₃
MDL Number: MFCD00038747
CAS-nummer: 541-15-1
EINECS: 208-768-0