L(-)-Carnitine
Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
NSK-B
NSK-B-1
CAMBNSK-BEA
0
DKK
CAMBNSK-B
CAMBNSK-B-1
L(-)-Carnitine
L(-)-Carnitine
Formel:
C₇H₁₅NO₃ Molekylvægt: 161.20 g/mol |
MDL Number:
MFCD00038747 CAS-nummer: 541-15-1 EINECS: 208-768-0 |