Milk, non fat (skimmed milk), pulver
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A0830.0500 A0830.1000 A0830.5000
A0830.0500EA 403 DKK
A0830.0500 A0830.1000 A0830.5000
Milk, non fat (skimmed milk), pulver
Milk, non fat (skim milk)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 999999-99-4
EINECS: 310-127-6