Rosolic acid (Aurin)
Leverandør: CHROMA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(Bis(4-hydroxyphenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
4A-104 4-A104
CHRO4A-104EA 0 DKK
CHRO4A-104 CHRO4-A104
Rosolic acid (Aurin)
Rosolic acid (Aurin)
Formel: C₁₉H₁₄O₃
Molekylvægt: 290.32 g/mol
MDL Number: MFCD00001624
CAS-nummer: 603-45-2
EINECS: 210-041-8