2,6-Pyridinedimethanol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
167550050 167550250 167551000
ACRO167550050EA 715 DKK
ACRO167550050 ACRO167550250 ACRO167551000
2,6-Pyridinedimethanol 98%
2,6-Pyridinedimethanol
Formel: C₇H₉NO₂
Smeltepunkt: 112…115 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006351
CAS-nummer: 1195-59-1
EINECS: 214-803-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 115 °C
GC ≥97.5 %