(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H56123.03 H56123.06
H56123.03EA 808 DKK
H56123.03 H56123.06
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆BrNO
Kogepunkt: 246 °C
Smeltepunkt: 34…39 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039884
CAS-nummer: 33674-96-3