4-Fluoro-1-naphthonitrile ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B25335.14
B25335.06
B25335.03
B25335.14EA
4190
DKK
B25335.14
B25335.06
B25335.03
4-Fluoro-1-naphthonitrile ≥97%
4-Fluoro-1-naphthonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 13916-99-9
Molecular Formula: C11H6FN
Formula Weight: 171.18
Melting Point: 89-91°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00236656
Formel:
C₁₁H₆FN Smeltepunkt: 89…91 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00236656 CAS-nummer: 13916-99-9 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |