4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2)
Leverandør: Biotium
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Disodium 4-methylumbelliferyl phosphate, 4-MUP
10010-1 10010
10010-1EA 9220 DKK
10010-1 10010.
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2)
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2)
Formel: C₁₀H₇Na₂O₆P
MDL Number: MFCD00037614
CAS-nummer: 22919-26-2
EINECS: 245-325-0