5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na)
Leverandør: Biotium
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10001-2 10001 10001-1
10001-2EA 16050 DKK
10001-2 10001. 10001-1
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na)
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na)
Formel: C₈H₄BrClNNa₂O₄P
MDL Number: MFCD00036757
CAS-nummer: 102185-33-1