Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
72017-10MG 72017-500MG 72017-50MG
72017-10MGEA 744 DKK
72017-10MG 72017-500MG 72017-50MG
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, Supelco®
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Formel: C₃₂H₁₂BF₂₄Na
MDL Number: MFCD00043323
CAS-nummer: 79060-88-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d478f54d4d69e2438db7a48d6ee172ffbcd08e7&vid=51d289899785cc71ede9ac0fc4e217311a52cf63&prid=web&clid=SAPDAM