8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate
121920050 121921000 121925000 121920025
ACRO121920050EA 263 DKK
ACRO121920050 ACRO121921000 ACRO121925000 ACRO121920025
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate 98%
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate
Formel: C₉H₇NO₄S·1H₂O
Molekylvægt: 243.2365 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149482
CAS-nummer: 283158-18-9
EINECS: 201-570-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 %
GC ≥97.5 %