3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chlorid 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
L11745.03
L11745.06
L11745.03EA
397
DKK
L11745.03
L11745.06
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chlorid 95%
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chlorid
Purity: 95%
CAS No.: 21815-91-8
Molecular Formula: C9H4Cl2OS
Formula Weight: 231.10
Melting Point: 111-114°
Beilstein Reference: 1309703
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00053069
Formel:
C₉H₄Cl₂OS Smeltepunkt: 111…114 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00053069 CAS-nummer: 21815-91-8 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |