4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
146020050 146020250 146021000
ACRO146020050EA 498 DKK
ACRO146020050 ACRO146020250 ACRO146021000
4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98%
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Formel: C₂₁H₁₉ClO₂
Smeltepunkt: 121…127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008409
CAS-nummer: 40615-36-9
EINECS: 255-002-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 127 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)