Carbohydrazide 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
403970250 403971000 403975000
ACRO403970250EA 382 DKK
ACRO403970250 ACRO403971000 ACRO403975000
Carbohydrazide 97%
Carbohydrazide
Formel: CH₆N₄O
Smeltepunkt: >153 °C
Massefylde: 1,02 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007591
CAS-nummer: 497-18-7
EINECS: 207-837-2
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 158 °C
Titration with KIO3 ≥96.0 %