Allyl acetoacetate til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18694.0100
8.18694.0100EA 879 DKK
8.18694.0100
Allyl acetoacetate til syntese, Sigma-Aldrich®
Allyl acetoacetate
Formel: C₇H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009811
CAS-nummer: 1118-84-9
EINECS: 214-269-9
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 48 g/l (20 °C)
Molar Mass 142.15 g/mol
Boiling Point 87 - 91 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 67 °C
Refractive Index 1.438 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.15 %(V)
Density 1.038 g/cm3 (20 °C)
pH 3.7 (48 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C