L(-)-Methioninol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
(S)-2-Amino-4-(methylthio)butan-1-ol, L-Methioninol
B24211.03
B24211.MD
B24211.03EA
903
DKK
B24211.03
B24211.MD
L(-)-Methioninol ≥97%
L(-)-Methioninol
Purity: 97%
CAS No.: 2899-37-8
Molecular Formula: C5H13NOS
Formula Weight: 135.23
Flash Point:
Formel:
C₅H₁₃NOS Molekylvægt: 135.2 g/mol Smeltepunkt: 31…33 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004735 CAS-nummer: 2899-37-8 EINECS: 220-788-1 |