L(-)-Methioninol 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-2-Amino-4-(methylthio)butan-1-ol, L-Methioninol
229230010 229230050
ACRO229230010EA 612 DKK
ACRO229230010 ACRO229230050
L(-)-Methioninol 99+%
L(-)-Methioninol
Formel: C₅H₁₃NOS
Molekylvægt: 135.2 g/mol
Smeltepunkt: 31…33 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004735
CAS-nummer: 2899-37-8
EINECS: 220-788-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Transparent white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -11.5° to -13.5° (20°C, 589 nm) (c=1.4, ethanol)