Alcian blue 8 GS
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
12021.01 12021.02
SERA12021.01EA 604.28 DKK
SERA12021.01 SERA12021.02
Alcian blue 8 GS
Alcian blue
Formel: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010720
CAS-nummer: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7