Alcian blue 8 GS (C.l. 74240)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
3082.1 3082.2 3082.3
ROTH3082.1EA 0 DKK
ROTH3082.1 ROTH3082.2 ROTH3082.3
Alcian blue 8 GS (C.l. 74240)
Alcian blue
Formel: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010720
CAS-nummer: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7