Cumene hydroperoxide ≥80% in cumene til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20502.0005
8.20502.0005EA 161 DKK
8.20502.0005
Cumene hydroperoxide ≥80% in cumene til syntese, Sigma-Aldrich®
Cumene hydroperoxide
Formel: C₉H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002129
CAS-nummer: 80-15-9
EINECS: 201-254-7
UN nummer: 3109
ADR: 5.2 (8),
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 13 g/l (20 °C)
Boiling Point 116 °C (20 hPa)
Flash Point 57 °C
Refractive Index 1.5242 (20 °C, 589 nm)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (13 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms α,α-Dimethylbenzyl hydroperoxide