1-(Trifluoroacetyl)imidazole ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-imidazol-1-yl)ethanone
L00135.09
L00135.18
L00135.09EA
1080
DKK
L00135.09
L00135.18
1-(Trifluoroacetyl)imidazole ≥98%
1-(Trifluoroacetyl)imidazole
Purity: 98+%
CAS No.: 1546-79-8
Molecular Formula: C5H3F3N2O
Formula Weight: 164.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4240
Odour: Pungent
Boiling Point: 45-46°/14mm
Beilstein Reference: 608904
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014501
Formel:
C₅H₃F₃N₂O Molekylvægt: 164.09 g/mol Kogepunkt: 45…46 °C (14 mmHg) Massefylde: 1.441 Flammepunkt: 45 °C (113 °F) |
MDL Number:
MFCD00014501 CAS-nummer: 1546-79-8 EINECS: 216-282-5 ADR: 3 III |