1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid
OR10542-1G OR10542-5G OR10542-25G
APOSOR10542-1GEA 164 DKK
APOSOR10542-1G APOSOR10542-5G APOSOR10542-25G
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₆N₂O₂
Molekylvægt: 126.11 g/mol
MDL Number: MFCD02179560
CAS-nummer: 41716-18-1